Merck
523259
Sigma-Aldrich
α-Methyl-9-anthracenemethanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O
CAS番号:
分子量:
222.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
124-128 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H14O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-11,17H,1H3
InChI Key
WRADANNQOTZBDC-UHFFFAOYSA-N
詳細
α-Methyl-9-anthracenemethanol is an aromatic alcohol.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
523259-25G:
523259-BULK:
523259-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Ashtari et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 89-107 (2015-07-30)
Molecular dynamics simulations are employed to examine the selectivity of four proline-based chiral stationary phases in two solvent environments, a relatively apolar n-hexane/2-propanol solvent and a polar water/methanol solvent. The four chiral surfaces are based on a BOC-terminated diproline, a