Merck
528994
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-iodobenzoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
276.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.581 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
密度
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
iodo
SMILES記法
CCOC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C9H9IO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 3-iodobenzoate is a halogenated aromatic ester. It affords arylzinc bromide via reaction with i-PrMgBr in THF, followed by reaction with ZnBr2.
アプリケーション
Ethyl 3-iodobenzoate may be used to synthesize:
  • arylzinc bromide
  • functionalized arylmagnesium compound
  • ethyl3-phenylbenzoate
  • ethyl 3-[(12-tert-butyldimethylsilyloxymethyl-1,12-dicarba-closo-dodecaboran)-1-yl]benzoate
  • ethyl 3-(4-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)benzoate
  • ethyl 3-(1-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2-dihydroquinolin-3-yl)benzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
528994-VAR:
528994-BULK:
528994-25G:4548173989280
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper catalyzed conjugate addition of highly functionalized arylmagnesium compounds to enones.
Varchi G, et al.
Tetrahedron, 56(18), 2727-2731 (2000)
Ni (II)-catalyzed cross-coupling between polyfunctional arylzinc derivatives and primary alkyl iodides.
Giovannini R and Knochel P.
Journal of the American Chemical Society, 120(43), 11186-11187 (1998)
Synthesis of 3, 4-Disubstituted Quinolin-2-(1H)-ones via Palladium-Catalyzed Decarboxylative Arylation Reactions.
Carrer A, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(10), 2044-2054 (2013)
Nonpeptide Arginine Vasopressin Antagonists for Both V1A and V2 Receptors: Synthesis and Pharmacological Properties of 2-Phenyl-4'-((2, 3, 4, 5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl) carbonyl) benzanilide Derivatives.
Matsuhisa A, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 45(11), 1870-1874 (1997)
Shinya Fujii et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(1), 344-350 (2008-11-22)
A novel series of androgen receptor (AR) ligands bearing an acidic heterocycle with hydrogen-bonding ability as the terminal polar group was developed. Since most non-steroidal AR ligands so far known are structurally limited to nitro- or cyanobenzanilide as the polar