Merck
530603
Sigma-Aldrich
2,5-ジアミノピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N3
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
bp
180 °C/12 mmHg (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
InChI Key
MIROPXUFDXCYLG-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Diaminopyridine is a disubstituted pyridine that can be prepared by the reduction of 5-nitro-2-aminopyridine using 10%Pd/C.
アプリケーション
2,5-Diaminopyridine may be used in the preparation of 6-acetamidoimidazo[ 1,2-a]pyridine. It may be used in the preparation of organo-soluble polyimides by reacting with different dianhydride monomers. These polyimides form the precursor for preparing novel polyimide-silica composites.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
530603-5G:
530603-1G:
530603-VAR:
530603-BULK:
530603-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Porous pyridine based polyimide?silica nanocomposites with low dielectric constant.
K?v?lc?m N, et al.
Journal of Porous Materials, 20(4), 709-718 (2013)
Teleamination of the imidazo [1,2-a] pyridine system.
Hand ES and Paudler WW.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2900-2906 (1978)