Merck
533092
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH2COCHF2
CAS番号:
分子量:
198.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
47-51 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
phenyl
SMILES記法
FC(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H8F2O2/c11-10(12)9(14)6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2
InChI Key
JTIPWONXTZMDOK-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DFPB) is a fluorinated β-diketone ligand that can be prepared by reacting acetophenone with methyl-difluoroacetate.
アプリケーション
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DPBD) may be used as a ligand to form the following metal complexes:
  • Eu(DPBD)3·H2O
  • Eu(DPBD)3·biq (biq= 2,2-biquinoline)
  • Eu(DPBD)3·phen (phen= 1,10-phenanthroline)
  • Eu(DPBD)3·neo (neo= neocuproine)
  • Eu(DPBD)3·bipy (bipy= 2,2-bipyridyl)
  • Gd(DPBD)3·(H2O)2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
533092-VAR:
533092-BULK:
533092-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, photoluminescent features and intramolecular energy transfer mechanism of europium (III) complexes with fluorinate ?-diketone ligand and auxiliary ligands.
Bala M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 178, 6-13 (2015)