アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
92 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
InChI Key
ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
72.0 °F - closed cup
引火点(℃)
22.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
534765-BULK:
534765-VAR:
534765-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)