Merck
53658
Sigma-Aldrich
2,7-Bis(bromomethyl)naphthalene
≥97.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10Br2
CAS番号:
分子量:
314.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
mp
146-150 °C
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1ccc2ccc(CBr)cc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-4-2-10(8-14)6-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
InChI Key
FJSRQBBGMVBGHK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
O,O'-ジアリル-N,N'-(2,7-ナフタリンジイルジメチル)-ビス-(ヒドロシンコニジニウム)ジブロミド触媒の前駆体です
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
53658-BULK-F:
53658-VAR-F:
53658-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly enantioselective and practical cinchona-derived phase-transfer catalysts for the synthesis of alpha-amino acids.
Hyeung-Geun Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 3036-3038 (2002-08-31)