Merck
649546
Sigma-Aldrich
2,6-ビス(ブロモメチル)ナフタレン
95%
別名:
2,6-Di(bromomethyl)naphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10Br2
CAS番号:
分子量:
314.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
183-187 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1ccc2cc(CBr)ccc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-6-10(8-14)2-4-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
InChI Key
JRHSGFPVPTWMND-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
649546-BULK:
649546-VAR:
649546-1G:
649546-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)