アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
159-161 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
InChI
1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
InChI Key
UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,2,4,5-テトラキス(ブロモメチル)ベンゼンは次の合成で使われています。
- PF6−塩としてのテトラポッド型のイミダゾリウム配位子
- 6,7-ビス(ブロモメチル)-2,11,18,21,24-ペンタオキサテトラシクロ[23.4. 0.04,9.012,17]ノナコサ-1(25),4(9),5,7,12 (17),13,15,26,28-ノナエン
- 立体配座的に制約された環状α-アミノ酸誘導体
- チアシクロファン
- 有機白金デンドリマー錯体
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
236616-25G:
236616-5G:
236616-BULK:
236616-1G:
236616-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 57(Pt 3), 293-294 (2001-03-16)
The 17-crown-5 unit, C(26)H(26)Br(2)O(5), consisting of a 1,2-bis(bromomethyl) group, three benzo groups and diethylene glycol, was prepared from the reaction of 1,2,4,5-tetrakis(bromomethyl)benzene and bis-phenol in the presence of sodium hydride as a base. This molecule seems to offer an internal
Inorganic chemistry, 52(8), 4269-4276 (2013-03-26)
Tetrapodal imidazolium ligands L(1)-L(3) as their PF6(-) salts are synthesized in good yields by reacting 1,2,4,5-tetrakis(bromomethyl)benzene with N-methylimidazole, N-benzylimidazole, and N-ethylimidazole, respectively. Single-crystal X-ray diffraction studies of L(1)·4PF6, L(2)·4PF6, and L(3)·4PF6 show the chair conformation of the tetrapodal imidazoliums (L(1)-L(3))
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1895-1895 (1994)
Canadian Journal of Chemistry, 72, 1728-1728 (1994)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1883-1883 (1994)