Merck
725919
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(bromomethyl)biphenyl
≥97.0% (HPLC)
別名:
α,α′-Dibromo-p,p′-bitolyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2C6H4C6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
340.05
Beilstein:
2444585
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
mp
170-173 °C
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1ccc(cc1)-c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2
InChI Key
HMUGRILXVBKBID-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
725919-5G:
725919-1G:
725919-BULK:
725919-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)