Merck
537691
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチル-4-ヘプタノン
new
technical grade
別名:
イソバレロン, ジイソブチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
142.24
Beilstein:
1743163
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
4.9 (vs air)
蒸気圧
1.7 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
745 °F
組成
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone (main component)
  • 4,6-Dimethyl-2-heptanone (secondary component)
  • 3,3,5-Trimethylcyclohexanone (minor component)
expl. lim.
0.8-6.2 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
165-170 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-Dimethyl-4-heptanone (di-i-butyl ketone) is widely employed as an industrial solvent. It undergoes gas-phase reaction with the OH radical in the presence of NOx to afford acetone and 2-methylpropanal. 2,6-Dimethyl-4-heptanone is formed as a product during the thermal degradation of Yttrium(III) isovalerate Y.
アプリケーション
2,6-Dimethyl-4-heptanone may be employed as a diluent for the isolation of pentanedioic acid by using Amberlite LA-2.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537691-4L:4548173360577
537691-20L:4548173360560
537691-1L:4548173360553
537691-VAR:
537691-18L:4548173360546
537691-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Vapor Pressures and Some Other Properties of Di-i-butyl Ketone and Di-i-butylcarbinol.
Stross FH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 69(7), 1629- 1630 (1947)
Thermal decomposition of Yttrium (III) isovalerate in argon.
Grivel JC, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (2016)
Products of the gas-phase OH radical-initiated reactions of 4-methyl-2-pentanone and 2, 6-dimethyl-4-heptanone.
Atkinson R and Aschmann SM.
International Journal of Chemical Kinetics, 27(3), 261-275 (1993)
Extractive Separation of Pentanedioic Acid by Amberlite LA-2 in Various Solvents.
Uslu H, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data (2016)
D E Dodd et al.
Toxicology and industrial health, 3(4), 443-457 (1987-12-01)
Four groups, each consisting of 10 male and 10 female Fischer-344 rats, were exposed 6 h/day, 5 days/week, for 9 days to diisobutyl ketone (DIBK) vapor at concentrations of 905, 300, 98, or 0 (control) ppm. An additional 10 rats/sex