Merck
1.12416
Sigma-Aldrich
Tin(II) sulfate
LAB
別名:
Tin(II) sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O4SSn
CAS番号:
分子量:
214.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-302-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
有効性
2207 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Sn]1O[S](=O)(=O)O1
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 92.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3