Merck
244635
Sigma-Aldrich
硫酸スズ(II)
≥95%
別名:
硫酸第一スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnSO4
CAS番号:
分子量:
214.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
SMILES記法
[SnH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
General applications:
  • Tin(II) sulfate can be used in the electrosynthesis of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films for solar cell application.
  • It can be used to synthesize ternary Cu-Sn-S chalcogenides such as Cu2SnS3, Cu5Sn2S7 and Cu3SnS4 by successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method.
  • SnSO4 can also be used in the preparation of tin (IV) oxide (SnO2) nanoparticles which are widely used in battery electrodes, fabrication of supercapacitors and opto-electronic devices.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244635-10KG:
244635-BULK:
244635-5G:4548173123707
244635-VAR:
244635-500G:4548173123691
244635-100G:4548173123684
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Fabrication of ternary Cu?Sn?S sulfides by a modified successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method.
Su Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(32), 16346-16352 (2012)
[Effect of tin sulfate on various indicators of lipid metabolism in pregnant albino rats].
N V Grin' et al.
Gigiena i sanitariia, (3)(3), 94-95 (1989-03-01)
Surfactant-free solution phase synthesis of monodispersed SnO 2 hierarchical nanostructures and gas sensing properties.
Zhang H, et al.
CrystEngComm, 14(9), 3169-3176 (2012)
[Gonadotropic action of tin sulphate in chronic inhalation].
N V Grin' et al.
Gigiena i sanitariia, (10)(10), 15-16 (1991-10-01)
In situ synthesis of SnO 2 nanoparticles encapsulated in micro/mesoporous carbon foam as a high-performance anode material for lithium ion batteries.
Fan X, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(43), 18367-18374 (2014)