Merck
539872
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11FO2
CAS番号:
分子量:
206.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
186-189 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C12H11FO2/c13-10-3-1-8(2-4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-4,9H,5-7H2
InChI Key
LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione is a cyclohexane-1,3-dione derivative.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
539872-5G:
539872-BULK:
539872-1G:
539872-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyclocondensation of 3 (5)-Aminopyrazoles with Arylglyoxals and Cyclohexane-1, 3-diones.
Petrova ON, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 49(7), 955-967 (2013)