Merck
540099
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-スチレンオキシド
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
別名:
(R)-(+)-フェニルオキシラン, (R)-フェニルエチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
1984
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +33°, neat
光学純度
ee: 97% (GLC)
expl. lim.
~22 %
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
C1O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1
InChI Key
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-(+)-Styrene oxide can be used:
  • As a chiral initiator in the synthesis of 5-pyrimidyl alkanol from its corresponding aldehyde using diisopropylzinc.
  • As a substrate in the stereoselective intermolecular O-alkylation of phenols with epoxides via Friedel–Crafts-type reaction.
  • As a substrate in the ring-opening reactions of epoxides with alcohols, carboxylic acids, and thiols using the AlPW12O40 catalyst.
Used to produce a homologated epoxide as part of a synthetic approach to (+)-allosedamine.
法的情報
Jacobsen HKR技術を使用する、Shasun Chemicals and Drugs Limitedのライセンスに基づき製造しています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
540099-BULK:
540099-VAR:
540099-25G:4548174012109
540099-5G:4548174012116
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new regio-and stereoselective intermolecular Friedel-Crafts alkylation of phenolic substrates with aryl epoxides
Bertolini F, et al.
Tetrahedron Letters, 47(1), 61-64 (2006)
Kang, B.; Chang, S.
Tetrahedron, 60, 7353-7353 (2004)
Aluminumdodecatungstophosphate (AlPW12O40) as a reusable Lewis acid catalyst: Facile regioselective ring opening of epoxides with alcohols, acetic acid and thiols
Firouzabadi H, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 250(1-2), 237-242 (2006)
Enantioselective synthesis induced by chiral epoxides in conjunction with asymmetric autocatalysis
Kawasaki T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(23), 3699-3701 (2004)
Gary P Carlson
Drug and chemical toxicology, 34(4), 440-444 (2011-07-14)
Styrene is known to be hepatotoxic and pneumotoxic in rodents, and these adverse effects are related to its metabolism. Mice deficient in the enzymes responsible for both the activation and detoxification of styrene are useful in examining this relationship more