Merck
547085
Sigma-Aldrich
Z-trans-4-ヒドロキシ-L-プロリノール
別名:
Benzyl (2S,4R)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17NO4
CAS番号:
分子量:
251.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]20/D −33°, c = 15 in chloroform
品質水準
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
密度
1.297 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO4/c15-8-11-6-12(16)7-14(11)13(17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12,15-16H,6-9H2/t11-,12+/m0/s1
InChI Key
WDEQGLDWZMIMJM-NWDGAFQWSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
547085-BULK:
547085-1G:
547085-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.