Merck
81838
Sigma-Aldrich
L-C-プロパルギルグリシン
≥99.0% (TLC)
別名:
L-プロパルギルグリシン, (S)-2-アミノ-4-ペンチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO2
CAS番号:
分子量:
113.11
Beilstein:
2347861
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-C-プロパルギルグリシン, ≥99.0% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
white
mp
235-239 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h1,4H,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
DGYHPLMPMRKMPD-BYPYZUCNSA-N
アプリケーション
γ-シスタチオナーゼの不可逆的不活性化のための試薬。γ-シスタチオナーゼおよびその他の酵素の親和性標識試薬。このアミノ酸を含むペプチドは高い比放射能までトリチウム化できます。
生物化学的/生理学的作用
シスタチオニンγ-リアーゼ(CSE)の阻害剤であるL-プロパルギルグリシン(PAG)は、硫化水素の合成と生物活性の研究で役に立ちます。
シスタチオニン-γ-リアーゼ(CSE)のH(2)Sシンターゼの特異的阻害剤であるL-C-プロパルギルグリシンは、生物学的プロセスの制御におけるH2Sの役割を調べるために使用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81838-250MG:
81838-BULK:
81838-50MG:
81838-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bridget Fox et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 16(4), 896-910 (2011-06-18)
Hydrogen sulfide (H(2)S) has recently been proposed as an endogenous mediator of inflammation and is present in human synovial fluid. This study determined whether primary human articular chondrocytes (HACs) and mesenchymal progenitor cells (MPCs) could synthesize H(2)S in response to
Mechanism of inactivation of gamma-cystathionase by the acetylenic substrate analogue propargylglycine.
W Washtien et al.
Biochemistry, 16(11), 2485-2491 (1977-05-31)
Metabolic consequences of affinity labeling of cystathionase and alanine aminotransferase by L-propargylglycine in vivo.
S Shinozuka et al.
European journal of biochemistry, 124(2), 377-382 (1982-05-17)
Shiau Wei Lee et al.
Glia, 54(2), 116-124 (2006-05-24)
Hydrogen sulphide (H2S), which is produced endogenously from L-cysteine in mammalian tissues, has been suggested to function as a neuromodulator in the brain. However, the role of H2S in microglial cells is unclear. In this study, the effect of exogenous
A.N. Eberle et al.
Helvetica Chimica Acta, 68, 1880-1880 (1985)