Merck
714151
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-アジド-Ala-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
(S)-3-アジド-2-(Fmoc-アミノ)プロピオン酸, Fmoc-3-アジド-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16N4O4
CAS番号:
分子量:
352.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Fmoc-β-アジド-Ala-OH, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
lumps
光学活性
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
不純物
15.3-16.5% nitrogen
60.1-62.5% carbon
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C18H16N4O4/c19-22-20-9-16(17(23)24)21-18(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI Key
ZITYCUDVCWLHPG-INIZCTEOSA-N
アプリケーション
Fmoc-β-アジド-Ala-OH塩化物は、 固相ペプチド合成で汎用されるN-末端保護試薬です。アジド基により、銅を介したクリックケミストリー反応が可能になります。
本化合物は、以下の用途で使用されます。
  • α-N-アセチルガラクトサミン(α-GalNAc)結合不凍糖ペプチド(AFGP)の合成
  • 薬物送達用途のための刺激応答性多機能ペプチドゲートキーパーの合成
  • Cu(I)触媒による1,3-双極付加環化(CuAAC)によるトリアゾール結合糖ペプチドの合成
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
714151-250MG:
714151-BULK:
714151-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Triazole phosphohistidine analogues compatible with the Fmoc-strategy.
McAllister, Tom E and Webb, Michael E
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(20), 4043-4049 (2012)
Cu-catalyzed formation of triazole-linked glycoamino acids and application in chemoenzymatic peptide synthesis.
Kuijpers, Brian HM et al.
Organic Process Research & Development, 12(3), 503-511 (2008)
Synthesis of fish antifreeze neoglycopeptides using microwave-assisted ?click chemistry?.
Miller, Nicole et al.
Organic Letters, 11(11), 2409-2412 (2009)
Stimuli-responsive conformational conversion of peptide gatekeepers for controlled release of guests from mesoporous silica nanocontainers.
Lee, Jeonghun et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(37), 12880-12883 (2014)