アッセイ
96%
mp
211-214 °C (lit.)
半導体特性
P-type (mobility=1.2×10−3 cm2/V·s)
SMILES記法
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C16H10S4/c1-3-11(17-9-1)13-5-7-15(19-13)16-8-6-14(20-16)12-4-2-10-18-12/h1-10H
InChI Key
FXEJOIFDICYSSO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , ALOX5(240) , CA1(759) , CA2(760) , CDK4(1019) , CRHR1(1394) , CRHR2(1395) , F10(2159) , F2(2147) , IMPDH2(3615) , LOC654188(654188) , MLYCD(23417) , MMP1(4312) , NFATC1(4772) , REN(5972) , SSTR3(6753) , TACR1(6869) , TYMS(7298)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370) , Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413) , Agtr1(24180) , Alox5(25290) , Crhr1(58959) , Drd2(24318) , Faah(29347) , Hmgcr(25675) , Htr2a(29595) , Trpv4(66026)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
547905-BULK:
547905-VAR:
547905-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。
有機半導体にDNTTを用いた、耐熱性に優れ、フレキシブルで、高い移動度を示す有機TFTおよび回路の作製について解説します。有機集積回路は、エレクトロニクス分野における新たな概念を実現し、人に優しいエレクトロニクスシステムを切り開くことができます。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.