Merck
553735
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide
97%
別名:
1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO3
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
141-146 °C (lit.)
官能基
amide
carboxylic acid
SMILES記法
NC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI Key
QJGSJXLCJRXTRY-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, also known as gabapentin amide, has neurological properties. It is an important intermediate formed during the synthesis of a potential antiepileptic drug, gabapentin.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553735-VAR:
553735-25G:
553735-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development and Validation of 1, 1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide by using Spectrophotometry
Haque SM and Shanker P.
Residue Reviews, 5(2), 11-17 (2014)
High-efficiency aminocarbonylation by introducing CO to a pressurized continuous flow reactor.
Csajagi C, et al.
Organic Letters, 10(8), 1589-1589 (2008)