製品種目
ScavengePore™
品質水準
フォーム
macroporous
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
0.7-1.5 mmol/g loading
粒径
40-70 mesh
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)CCc3ccccc3
InChI
1S/C12H19N.C10H10.C8H8/c1-3-13(4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
法的情報
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
555215-5G:
555215-25G:
555215-BULK:
555215-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)