Merck
557730
Sigma-Aldrich
2,3-ジメトキシフェニルボロン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(OCH3)2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
181.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI Key
VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
557730-BULK:
557730-5G:
557730-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)