Merck
559180
Sigma-Aldrich
(3-メチルベンゾイル)酢酸エチル
別名:
3-オキソ-3-(m-トリル)プロピオン酸 エチル エステル, エチル 2-(3-メチルベンゾイル)アセタート, エチル 3-オキソ-3-(m-トリル)プロパノアート, エチル 3-オキソ-3-(m-トリル)プロピオナート, エチル m-トルオイルアセタート, エチル m-メチルベンゾイルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.5290 (lit.)
品質水準
bp
273-274 °C (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
LLFKVNDSLHMEQC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 酸素分子活性化を介するインドール類のCo/Mn媒介酸化的クロスカップリングによる、インドール類の立体選択的ケトン化-オレフィン化
  • エナンチオ選択的Michael反応
  • SEGPhos-ルテニウム触媒不斉水素化
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559180-BULK:
559180-1G:
559180-VAR:
559180-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)