Merck
559210
Sigma-Aldrich
(4-クロロベンゾイル)酢酸エチル
別名:
3-(4-クロロフェニル)-3-オキソプロパン酸 エチル エステル, NSC 406743, エチル 3-(4-クロロフェニル)-3-オキソプロパノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
226.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
屈折率
n20/D 1.5500 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
密度
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
DGCZHKABHPDNCC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • 逐次縮合-環化反応
  • インドールの立体選択的ケトン化-オレフィン化
  • 抗マラリア原虫剤の合成
  • 抗腫瘍剤として使用されるSIRT1/2インヒビターの調製
  • ミネラルコルチコイド受容体アンタゴニストの合成
  • 分子内マイケル付加反応
Ethyl (4-chlorobenzoyl)acetate may be used to synthesize 2-(carboethoxy)-3-(4′-chloro)phenylquinoxaline 1,4-dioxide.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
559210-5G:
559210-VAR:
559210-1G:
559210-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)