Merck
560154
Sigma-Aldrich
1-(3-カルボキシフェニル)-2-チオ尿素
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(S)NHC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
196.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
187-191 °C (lit.)
官能基
amine
carboxylic acid
thiourea
SMILES記法
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O2S/c9-8(13)10-6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)(H3,9,10,13)
InChI Key
JRQJYVACDJEUDZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea (CPTU) is a thiourea derivative containing electron donor atoms (N and S). It acts as a ligand and readily form complexes with Hg(II).
アプリケーション
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea functionalized mesoporous silica SBA-15 (CPTU-SBA-15) has been used for the solid phase extraction of Hg(II).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
560154-VAR:
560154-1G:
560154-BULK:
560154-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Removal of aqueous toxic Hg (II) by functionalized mesoporous silica materials.
Zhang L, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 87(10), 1473-1479 (2012)