Merck
561835
Sigma-Aldrich
5-アザベンゾイミダゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5N3
CAS番号:
分子量:
119.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES記法
c1cc2[nH]cnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
UBOOKRVGOBKDMM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Azabenzimidazole may be used in the preparation of ZIF-22 membrane (ZIF- Zeolitic imidazolate frameworks).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
561835-VAR:
561835-BULK:
561835-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Zeolite A imidazolate frameworks
Hayashi H, et al.
Nature Materials, 6(7), 501-506 (2007)
Molecular-sieve membrane with hydrogen permselectivity: ZIF-22 in LTA topology prepared with 3-aminopropyltriethoxysilane as covalent linker
Huang A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(29), 5078-5081 (2010)