Merck
561843
Sigma-Aldrich
N-ベンジル-N′-シクロヘキシルカルボジイミド, ポリマー担持
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
N,N′-ジシクロヘキシルカルボジイミド, ポリマー担持
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
標識化の程度
1.0-2.0 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリマ-担持カップリング試薬です。ジカルボキサミドシクロペンタノ-ルライブラリ-の調製に用いられます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
561843-25G:
561843-100G:
561843-5G:
561843-VAR:
561843-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weinshenker, G.
Organic Syntheses, 6, 951-951 (1988)
Synthesis of compound libraries based on 3,4-diaminocyclopentanol scaffolds.
Y Guan et al.
Journal of combinatorial chemistry, 2(4), 297-300 (2000-07-13)