反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
品質水準
標識化の程度
~1.4 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
保管温度
−20°C
その他情報
この固定化したカルボジイミドは、ペプチド合成に最適です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
09657-25G:
09657-5G:
09657-1G:
09657-VAR:
09657-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 39, 1487-1487 (1998)
Tetrahedron Letters, 34, 7685-7685 (1993)