アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
88-92 °C (lit.)
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13P.Fe/c1-2-8-14(9-3-1)17(15-10-4-5-11-15)16-12-6-7-13-16;/h1-13H;
InChI Key
HKOUDNXXOXEYNZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 大環状フェロセニルホスフィン三座配位子の合成
- synおよびanti配座を持つリン架橋フェロセノファンの合成
- フェニルリチウムとクロロホスフィンとの反応はフェロセンジイル配位子を生成し、そのロジウム錯体触媒はアルケンの選択的ヒドロホルミル化に用います
- 環滑動を経由する開環反応
- ヨードベンゼンとアクリル酸メチルとのHeck反応の触媒に用いるパラジウムクロロ(フェロセン架橋型)ホスフィン-ホスホニット錯体の合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
567159-BULK:
567159-1G:
567159-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)