Merck
570427
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 acrylate)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C5H8O2)m(C19H20N4O4)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
転移温度
Tg 102 °C
λmax
477 nm
詳細
発色団モノマー 約25モル%。
アプリケーション
NLOポリマー
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570427-BULK:
570427-VAR:
570427-1G:
570427-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)