Merck
571466
Sigma-Aldrich
4-(2-ヒドロキシエチル)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン
89%
別名:
2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O3
CAS番号:
分子量:
146.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
89%
屈折率
n20/D 1.4400 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
ketal
SMILES記法
CC1(C)OCC(CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
YYEZYENJAMOWHW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
571466-BULK:
571466-VAR:
571466-25G:
571466-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)