Merck
331074
Sigma-Aldrich
(4R)-4-(2-ヒドロキシエチル)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン
96%
別名:
2-[(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O3
CAS番号:
分子量:
146.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4390 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
ketal
SMILES記法
CC1(C)OC[C@@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChI Key
YYEZYENJAMOWHW-ZCFIWIBFSA-N
アプリケーション
(4R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used:
  • To introduce a chiral center selectively in the carbon chain C10 during the total synthesis of protectin D1.
  • As a starting material in the total synthesis of an anti-diabetic molecule cytopiloyne.
  • As a starting material in the preparation of 4-15N-amino-2-butane-1,2-diol, which is used to synthesize 15N-labeled oligodeoxynucleotides.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
331074-1G:
331074-BULK:
331074-5G:
331074-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Total synthesis of the potent anti-inflammatory lipid mediator Protectin D1.
Rodriguez AR and Spur BW.
Tetrahedron Letters, 55(43), 6011-6015 (2014)
Total synthesis of the potent anti-inflammatory lipid mediator Protectin D1
Rodriguez AR and Spur BW
Tetrahedron Letters, 55(43), 6011-6015 (2014)
Spectroscopic characterization of interstrand carbinolamine cross-links formed in the 5′-CpG-3′sequence by the acrolein-derived γ-OH-1, N 2-propano-2′-deoxyguanosine DNA Adduct
Cho Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(50), 17686-17696 (2005)
The First Total Synthesis of Cytopiloyne, an Anti-Diabetic, Polyacetylenic Glucoside
Kumar CR, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(31), 8696-8703 (2011)