Merck
59539
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4,5-ジメタノール
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(4S,5S)-4,5-ビス(ヒドロキシメチル)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O4
CAS番号:
分子量:
162.18
Beilstein:
1280797
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +3.0±0.5°, c = 5% in ethanol
bp
92-94 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
46-50 °C
官能基
ether
hydroxyl
ketal
SMILES記法
CC1(C)O[C@@H](CO)[C@H](CO)O1
InChI
1S/C7H14O4/c1-7(2)10-5(3-8)6(4-9)11-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
INVRLGIKFANLFP-WDSKDSINSA-N
アプリケーション
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol can be used:
  • As a key intermediate for the preparation of (6Z)-cis-9S,10R-epoxy-nonadecene, a female sex pheromone of elm spanworm.
  • To prepare a chiral diphosphite ligand by reacting with phosphorochloridite using excess of NEt3. 
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
59539-VAR:
59539-1G:
59539-5G:
59539-BULK:
59539-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of chiral alkenyl epoxides: the sex pheromone of the elm spanworm Ennomus subsignaria (Hubner)(Lepidoptera: Geometridae)
MaGee DI, et al.
Tetrahedron, 67(29), 5329-5338 (2011)
Modular chiral diphosphite derived from l-tartaric acid. Applications in metal-catalyzed asymmetric reactions
Rosas-Hern'andez A, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 328(1-2), 68-75 (2010)