Merck
579785
Sigma-Aldrich
Boc-Asn-OH-(α-アミン-15N)
98 atom % 15N
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-アスパラギン-(アミン-15N), L-アスパラギン-(アミン-15N), α-N-t-Boc 誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCOCH2CH(15NH-Boc)CO2H
CAS番号:
分子量:
233.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
形状
solid
光学活性
[α]20/D -7.3°, c = 2 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
175 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1/i11+1
InChI Key
FYYSQDHBALBGHX-NPNNMFHTSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)