Merck
579858
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10FNO2
CAS番号:
分子量:
207.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
146-150 °C
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10FNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
InChI Key
VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 抗腫瘍剤の調製用反応物質
  • 抗高脂血症剤の調製用反応物質
  • 第Xa因子阻害剤の調製用反応物質
  • 抗不整脈剤候補の調製用反応物質
  • 細胞質ホスホリパーゼA2インヒビターの調製用反応物質
  • 光延反応を介するトロンボキサン受容体アンタゴニストとトロンボキサン合成酵素阻害剤の調製用反応物質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
579858-VAR:
579858-1G:
579858-5G:
579858-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)