Merck
586374
Sigma-Aldrich
4-クロロベンゾイルアセトニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COCH2CN
CAS番号:
分子量:
179.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
129-133 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
nitrile
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChI Key
JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
586374-25G:4548173171982
586374-5G:4548173171999
586374-BULK:
586374-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)