Merck
272728
Sigma-Aldrich
ベンゾイルアセトニトリル
99%
別名:
β-オキソヒドロシンナモニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH2CN
CAS番号:
分子量:
145.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
160 °C/10 mmHg (lit.)
mp
82-83 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(CC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChI Key
ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ベンゾイルアセトニトリルは置換したナフト[1,8-bc]ピランの合成に使用されました。 また、4H-ピラン、2-ピリドン、フランおよび炭素環の調製における基礎要素としても使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
272728-VAR:
272728-5G:4548173128634
272728-BULK:
272728-1KG:
272728-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Heterocyclic Chemistry, 15, 57-57 (1978)
Heterocycles, 14, 639-639 (1980)
Organic preparations and procedures international, 18, 85-85 (1986)
Synthesis, 513-513 (1982)
Heterocycles, 20, 2393-2393 (1983)