Merck
681849
Sigma-Aldrich
4-メトキシベンゾイルアセトニトリル
97%
別名:
3-(4-メトキシフェニル)-3-オキソプロパンニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
129-133 °C
官能基
ketone
nitrile
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
681849-VAR:
681849-1G:4548173272627
681849-5G:4548173272634
681849-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)