Merck
587761
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-15,16-13C2
99 atom % 13C
別名:
Hexadecanoic acid-15,16-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH2(CH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
258.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
mp
61-64 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
587761-VAR:
587761-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)