Merck
588350
Sigma-Aldrich
Bromomethane-d2
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CD2HBr
CAS番号:
分子量:
96.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
bp
4 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D2
InChI Key
GZUXJHMPEANEGY-DICFDUPASA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Gas cylinderSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588350-5G:
588350-VAR:
588350-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)