Merck
589667
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCD2CD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
136.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-FUDHJZNOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
589667-VAR:
589667-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)