アッセイ
45.0-55.0 %
品質水準
濃度
50 % (w/w) in H2O
bp
105 °C
溶解性
water: soluble at 20 °C
密度
1.432 g/mL at 25 °C
官能基
phosphate
SMILES記法
OP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI Key
IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N
アプリケーション
- 歯科用途におけるフィチン酸:2024年の研究では、歯内療法におけるケイ酸カルシウム系セメントの接着性およびシーリング性を改善するための灌流液としてのフィチン酸の有効性について探索し、歯科用処置におけるキレート剤としてのその可能性を示しています(Koçak Şahin and Ünal, 2024)。
- エネルギー貯蔵におけるフィチン酸:フィチン酸はバッテリー技術においてマグネシウム金属アノードを安定化するために使用されており、より耐久性および効率の高いエネルギー貯蔵システムの開発に貢献しています(Wen et al., 2024)。
- バッテリー技術におけるフィチン酸:別の2024年の研究では、充電式亜鉛金属ハイドロゲル電池用のハイドロゲル高分子電解質およびカソード材料の開発にフィチン酸を導入し、電池システムの性能および安定性の強化におけるその役割を示しています(Dilwale et al., 2024)。
- 歪みセンサーにおけるフィチン酸:ウェアラブル技術およびロボティクスに重要な影響を与える高性能歪みセンサーを開発するため、フィチン酸で強化した真珠層模倣構造の多機能イオン伝導性ハイドロゲルの使用に焦点を合わせた研究があります(Wang et al., 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
593648-BULK:
593648-250ML:
593648-VAR:
593648-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)