Merck
596396
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-18O4 solution
~80 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H318O4P
CAS番号:
分子量:
105.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
濃度
~80 wt. % in H218O
質量シフト
M+8
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
596396-VAR:
596396-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)