Merck
600121
Sigma-Aldrich
N-Methyldiethanolamine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)215NCH3
CAS番号:
分子量:
120.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
bp
246-248 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[15N](CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i6+1
InChI Key
CRVGTESFCCXCTH-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)