Merck
733113
Sigma-Aldrich
N-メチルジエタノール-1,1,1',1'-d4アミン
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
2,2'-メチルイミノジエタノール-1,1,1',1'-d4, MDEA-1,1,1',1'-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3N(CH2CD2OH)2
分子量:
123.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
246-248 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)CN(C)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2
InChI Key
CRVGTESFCCXCTH-CQOLUAMGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733113-BULK:
733113-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)