Merck
603368
Sigma-Aldrich
Butane-13C4
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(13CH2)213CH3
CAS番号:
分子量:
62.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
IJDNQMDRQITEOD-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-76.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-60 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603368-VAR:
603368-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)