Merck
60420
Sigma-Aldrich
オレイン酸カリウム
technical, ≥87% (fatty acid)
別名:
オレイン酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOK
CAS番号:
分子量:
320.55
Beilstein:
4167152
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥87% (fatty acid)
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥87% (fatty acid)
不純物
≤0.3% free KOH
≤1.5% humidity
SMILES記法
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI Key
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium oleate (PO), also known as oleic acid potassium salt, is an anionic surfactant characterized by a long hydrophobic hydrocarbon chain and a hydrophilic carboxylic acid end group. It is commonly utilized in organic synthesis as both a surfactant and an emulsifier.
アプリケーション
Potassium oleate can be used to synthesize uncoagulative oleic acid magnetic ultrafine particles.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60420-BULK:
60420-250G:
60420-VAR:
60420-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Preparation of ultrafine particle multilayers using the Langmuir?Blodgett technique"
<BIG>Nakaya T, et al.</BIG>
Journal of Materials Chemistry, 6(05), 691-697 (1996)