Merck
604356
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-1,2-13C2 methyl ether
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313C(CH3)2OCH3
分子量:
90.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
55-56 °C (lit.)
密度
0.757 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CO[13C](C)(C)[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,5+1
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-AEGZSVGQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)