Merck
604690
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-5-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CO(CH2)2CH(NH2)CO2H
分子量:
147.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H](CC[13C](N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i4+1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-MYXYCAHRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
604690-BULK:
604690-VAR:
604690-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Céline A Schoonjans et al.
Journal of clinical medicine, 9(10) (2020-10-21)
Targeting endothelial cell (EC) metabolism should impair angiogenesis, regardless of how many angiogenic signals are present. The dependency of proliferating ECs on glucose and glutamine for energy and biomass production opens new opportunities for anti-angiogenic therapy in cancer. The aim