Merck
604917
Sigma-Aldrich
L-Valine-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CH13CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +27.5°, c = 8 in 6 M HCl
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)[13C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4+1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-IXBOUXNVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604917-250MG:
604917-BULK:
604917-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)