同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].C[13C@@H](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i3+1,4+1;
InChI Key
NBPUSGBJDWCHKC-LCHDWHJTSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
606111-VAR:
606111-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)